Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiron |
| Punto de fusión | de 300 °C |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Color | De violeta a blanco |
| Información de solubilidad | 1350g/L |
| pH | 5.0 |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Sólido |
| Mostrar más |