Learn More
Tirofibán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tirofiban |
| CAS | 144494-65-5 |
| Fórmula molecular | C22 H36 N2 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tirofiban, N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine, Aggrestat, N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine, Tirofiban |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@H](NS(CCCC)(=O)=O)C(O)=O)C1=CC=C(OCCCCC2CCNCC2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(butilsulfonilamino)-3-[4-(4-piperidin-4-ilbutoxi)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 440.597 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.234 |