Learn More
Tirofiban Hidrocloruro Hidratado, TRC
Código de producto. 30137725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137725 250 mg 250 miligramos
30008437 50 mg 50 miligramos
17971565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT446750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150915-40-5
Fórmula molecular C22 H36 N2 O5 S . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 495.07
Sinónimo N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine hydrochloride hydrate (1:1:1), L-Tyrosine, N-(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Tirofiban hydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC (2S)-2-(butilsulfonilamino)-3-[4-(4-piperidina-4-ilbutoxi)fenil]ácido propanoico; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCC2CCNCC2)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tirofiban, Hydrochloride Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.2217
Porcentaje de pureza >95%