Learn More
Tirbanibulin Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16494876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494876 100 mg 100 miligramos
16456567 5 mg 5 miligramos
16430217 50 mg 50 miligramos
16403848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10340B
MedChemExpress Tirbanibulin Mesylate (KX2-391 Mesylate) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin Mesylate (KX2-391 Mesylate) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tirbanibulin Mesylate
CAS 1080645-95-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33N3O6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo KX2-391 MesylateKX01 Mesylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (189.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CC2=NC=C(C3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C=C3)C=C2.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 527.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.63
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease