Learn More
Tirbanibulin, MedChemExpress
Código de producto. 16474876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474876 100 mg 100 miligramos
16473838 10 mg 10 miligramos
16436567 5 mg 5 miligramos
16410217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10340
MedChemExpress Tirbanibulin (KX2-391) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin (KX2-391) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tirbanibulin
CAS 897016-82-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29N3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo KX2-391 KX-01
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (96.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 431.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.53
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease