Learn More
Tirasemtiv, CVR
Código de producto. 30450837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450837 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30450837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT446700500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tirasemtiv
CAS 1005491-05-3
Fórmula molecular C12H14N4O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
SMILES N#CCCCC#N
Nombre IUPAC 5-etinil-3-pentan-3-il-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 230.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1168