Learn More
Tirapazamine, MedChemExpress
Descripción
Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tirapazamine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 27314-97-2 |
| Color | Orange Red |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H6N4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | SR259075 SR4233 Win59075 SML 0552 SR 259075 Tirazone |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |