Learn More
Bromuro de tiquicio, TRC
Código de producto. 30455767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455767 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30455767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44512050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiquizium Bromide
CAS 71731-58-3
Fórmula molecular C19 H24 N S2 . Br
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2H-Quinolizinium','3-(di-2-thienylmethylene)octahydro-5-methyl-','bromide (1:1)','(5R,9aR)-rel-, 2H-Quinolizinium','3-(di-2-thienylmethylene)octahydro-5-methyl-','bromide','(5R,9aR)-rel- (9CI), 2H-Quinolizinium','3-(di-2-thienylmethylene)octahydro-5-methyl-','bromide','trans-, HS 902, HSR 902, Thiaton, Tiquizium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24NS2.BrH/c1-20-11-3-2-6-16(20)10-9-15(14-20)19(17-7-4-12-21-17)18-8-5-13-22-18;/h4-5,7-8,12-13,16H,2-3,6,9-11,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t16-,20-;/m1./s1
SMILES [Br-].C[N@+]12CCCC[C@@H]1CCC(=C(c3cccs3)c4cccs4)C2
Nombre IUPAC (5R,9aR)-7-(ditiofen-2-ilmetilideno)-5-metil-1,2,3,4,6,8,9,9a-octahidroquinolizin-5-io;bromuro
Peso molecular (g/mol) 410.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.0534