Learn More
TIQ-A, TRC
Código de producto. 30451219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30451219 1 mg
1 options
Código de producto. 30451219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4451001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TIQ-A
CAS 420849-22-5
Fórmula molecular C11 H7 N O S
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
SMILES O=C1Nc2sccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC 4H-thieno[2,3-c]isoquinolina-5-una
Peso molecular (g/mol) 201.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0248