Learn More
Tipranavir, MedChemExpress
Descripción
Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tipranavir |
| CAS | 174484-41-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H33F3N2O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PNU-140690 |
| Información de solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (331.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (82.97 mM) |
| SMILES | O=C1C([C@H](CC)C2=CC=CC(NS(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)(=O)=O)=C2)=C(O)C[C@](CCC4=CC=CC=C4)(CCC)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 602.66 |
| Mostrar más |