Learn More
Tipranavir, MedChemExpress
Código de producto. 16441479
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441479 1 mg 1 miligramo
16418917 5 mg 5 miligramos
16456328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16441479 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15148
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Tipranavir (PNU-140690) inhibits the enzymatic activity and dimerization of HIV-1 protease, exerts potent activity against multi-protease inhibitor (PI)-resistant HIV-1 isolates with IC50s of 66-410 nM. Tipranavir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipranavir
CAS 174484-41-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33F3N2O5S
Cantidad 1 mg
Sinónimo PNU-140690
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (331.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (82.97 mM)
SMILES O=C1C([C@H](CC)C2=CC=CC(NS(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)(=O)=O)=C2)=C(O)C[C@](CCC4=CC=CC=C4)(CCC)O1
Peso molecular (g/mol) 602.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.66
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus