Learn More
Tiplaxtinin, MedChemExpress
Código de producto. 16486398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486398 10 mg 10 miligramos
16472507 50 mg 50 miligramos
16468987 5 mg 5 miligramos
16416696 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15253
MedChemExpress Tiplaxtinin is a selective and orally efficacious inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) with IC50 of 2.7 μM.
Tiplaxtinin is a selective and orally efficacious inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) with IC50 of 2.7 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiplaxtinin
CAS 393105-53-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F3NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo PAI-039 Tiplasinin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C(O)=O)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)C(C1=C3)=CC=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 439.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.38
Porcentaje de pureza 98.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death