Learn More
Tipiracil, MedChemExpress
Código de producto. 16448288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448288 10 mg 10 miligramos
16438016 100 mg 100 miligramos
16434177 50 mg 50 miligramos
16430718 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16448288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0063A
MedChemExpress Tipiracil is a thymidine phosphorylase (TPase) inhibitor.
Tipiracil is a thymidine phosphorylase (TPase) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipiracil
Forma física Solid
CAS 183204-74-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11ClN4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (4.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1NC(C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 242.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.66