Learn More
Clorhidrato de tipiracilo, TRC
Código de producto. 30454188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454188 5 mg 5 miligramos
30452737 25 mg 25 miligramos
30449806 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4448905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183204-72-0
Fórmula molecular C9H11ClN4O2 . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 279.12
Sinónimo 5-Chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Monohydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 5-Chloro-6-[(2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride, TAS 1-462, TPI hydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 5-cloro-6-[(2-iminopirrolidina-1-il)metil]-1H-pirimidina-2,4-diona; Cloruro
SMILES Cl.ClC1=C(CN2CCCC2=N)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipiracil Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0337