Learn More
Tipiracil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16438288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438288 10 mg 10 miligramos
16431356 200 mg 200 miligramos
16428016 100 mg 100 miligramos
16424177 50 mg 50 miligramos
16420718 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16438288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0063
MedChemExpress Tipiracil (hydrochloride) is a thymidine phosphorylase inhibitor (TPI), used for cancer research.
Tipiracil (hydrochloride) is a thymidine phosphorylase inhibitor (TPI), used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipiracil hydrochloride
Forma física Solid
CAS 183204-72-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12Cl2N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES [H]Cl.O=C1C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)NC(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 279.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.12
Porcentaje de pureza 95.0%