Learn More
Tipifarnib, TRC
Código de producto. 30455825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455825 25 mg 25 miligramos
30450875 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44488025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192185-72-1
Fórmula molecular C27 H22 Cl2 N4 O
Peso molecular (g/mol) 489.4
Nombre IUPAC 6-[(R)-amino-(4-clorofenilo)-(3-metilimidazol-4-il)metil]-4-(3-clorofenilo)-1-metilquinolina-2-una
SMILES CN1C(=O)C=C(c2cccc(Cl)c2)c3cc(ccc13)[C@](N)(c4ccc(Cl)cc4)c5cncn5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipifarnib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H22Cl2N4O/c1-32-16-31-15-25(32)27(30,18-6-9-20(28)10-7-18)19-8-11-24-23(13-19)22(14-26(34)33(24)2)17-4-3-5-21(29)12-17/h3-16H,30H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.1171