Learn More
Tipifarnib (S enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16460367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460367 50 mg 50 miligramos
16436727 5 mg 5 miligramos
16414018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10502A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipifarnib (S enantiomer)
CAS 192185-71-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22Cl2N4O
Cantidad 50 mg
Sinónimo IND-58359 S enantiomer (S)-(-)-R-115777
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (51.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C2=C(C=C([C@](C3=CC=C(Cl)C=C3)(N)C4=CN=CN4C)C=C2)C(C5=CC=CC(Cl)=C5)=C1
Peso molecular (g/mol) 489.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.4
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death