Learn More
Tipifarnib, MedChemExpress
Código de producto. 16485006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485006 100 mg 100 miligramos
16450367 50 mg 50 miligramos
16426727 5 mg 5 miligramos
16404018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10502
MedChemExpress Tipifarnib (IND 58359) binds to and inhibits farnesyltransferase (FTase) with an IC50 of 0.86 nM. Antineoplastic activity.
Tipifarnib (IND 58359) binds to and inhibits farnesyltransferase (FTase) with an IC50 of 0.86 nM. Antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipifarnib
CAS 192185-72-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22Cl2N4O
Cantidad 100 mg
Sinónimo IND 58359 R115777
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (29.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=C1)C=C(C=C2)[C@@](N)(C4=CN=CN4C)C5=CC=C(C=C5)Cl)C
Peso molecular (g/mol) 489.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.4
Porcentaje de pureza 96.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death