Learn More
Tipelukast, TRC
Código de producto. 30455164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455164 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30455164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4448702.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipelukast
CAS 125961-82-2
Fórmula molecular C29H38O7S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]-butanoic Acid, 4-[6-Acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenylthio)propoxy]-2-propylphenoxy]butyric Acid, KCA 757, MN 001
Fórmula InChI InChI=1S/C29H38O7S/c1-5-9-23-25(14-12-22(20(4)31)29(23)36-16-7-11-27(32)33)35-17-8-18-37-26-15-13-21(19(3)30)28(34)24(26)10-6-2/h12-15,34H,5-11,16-18H2,1-4H3,(H,32,33)
SMILES OC(=O)CC(=O)OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)Oc2cc3c(c(O)c2)C(=O)C(=CO3)c4ccc(O)cc4
Nombre IUPAC Ácido 4-[6-acetil-3-[3-(4-acetil-3-hidroxi-2-propilfenil)sulfanilpropoxi]-2-propilfenoxi]butanoico
Peso molecular (g/mol) 530.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.2338