Learn More
Tipelukast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tipelukast |
| CAS | 125961-82-2 |
| Fórmula molecular | C29H38O7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]-butanoic Acid, 4-[6-Acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenylthio)propoxy]-2-propylphenoxy]butyric Acid, KCA 757, MN 001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H38O7S/c1-5-9-23-25(14-12-22(20(4)31)29(23)36-16-7-11-27(32)33)35-17-8-18-37-26-15-13-21(19(3)30)28(34)24(26)10-6-2/h12-15,34H,5-11,16-18H2,1-4H3,(H,32,33) |
| SMILES | OC(=O)CC(=O)OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)Oc2cc3c(c(O)c2)C(=O)C(=CO3)c4ccc(O)cc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[6-acetil-3-[3-(4-acetil-3-hidroxi-2-propilfenil)sulfanilpropoxi]-2-propilfenoxi]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 530.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.2338 |