Learn More
Tipelukast, MedChemExpress
Código de producto. 16481459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16481459 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16481459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14938
MedChemExpress Tipelukast (KCA 757) is a sulfidopeptide leukotriene receptor antagonist, an orally bioavailable anti-inflammatory agent and used for the treatment of asthma.
Tipelukast (KCA 757) is a sulfidopeptide leukotriene receptor antagonist, an orally bioavailable anti-inflammatory agent and used for the treatment of asthma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tipelukast
CAS 125961-82-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H38O7S
Cantidad 1 mg
Sinónimo KCA 757 MN 001
Información de solubilidad Ethanol : 1 mg/mL (1.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C1=C(O)C(CCC)=C(SCCCOC2=C(CCC)C(OCCCC(O)=O)=C(C(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 530.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.67
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation