Learn More
- Home
- Products
- Muestreadores ambientales
- Muestreadores de partículas
- Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
Código de producto. 15889271 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 mL
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
25 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 15889271 | 14,5 mm | 1,2 mL | 6 mm | cada uno |
| 15809271 | 45,5 mm | 0,4 mL | 6 mm | cada uno |
| 15809281 | 31,5 mm | 1,4 mL | 8 mm | cada uno |
| 15809291 | 11,5 mm | 2,4 mL | 8 mm | cada uno |
| 15819271 | 41,5 mm | 0,5 mL | 6 mm | cada uno |
| 15819281 | 29,5 mm | 1,5 mL | 8 mm | cada uno |
| 15819291 | 9,5 mm | 2,5 mL | 8 mm | cada uno |
| 15829271 | 38 mm | 0,6 mL | 6 mm | cada uno |
| 15829281 | 27,5 mm | 1,6 mL | 8 mm | cada uno |
| 15839271 | 34,5 mm | 0,7 mL | 6 mm | cada uno |
| 15839281 | 25,5 mm | 1,7 mL | 8 mm | cada uno |
| 15849271 | 30,5 mm | 0,8 mL | 6 mm | cada uno |
| 15849281 | 23,5 mm | 1,8 mL | 8 mm | cada uno |
| 15859271 | 26,5 mm | 0,9 mL | 6 mm | cada uno |
| 15859281 | 21,5 mm | 1,9 mL | 8 mm | cada uno |
| 15869271 | 22,5 mm | 1,0 mL | 6 mm | cada uno |
| 15869281 | 19,5 mm | 2 mL | 8 mm | cada uno |
| 15879261 | 54 mm | 0,1 mL | 6 mm | cada uno |
| 15879271 | 18,5 mm | 1,1 mL | 6 mm | cada uno |
| 15879281 | 17,5 mm | 2,1 mL | 8 mm | cada uno |
| 15889261 | 52,5 mm | 0,2 mL | 6 mm | cada uno |
| 15889281 | 15,5 mm | 2,2 mL | 8 mm | cada uno |
| 15899261 | 49 mm | 0,3 mL | 6 mm | cada uno |
| 15899271 | 35,5 mm | 1,3 mL | 8 mm | cada uno |
| 15899281 | 13,5 mm | 2,3 mL | 8 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15889271
Proveedor
Sampling Systems™
N.º de proveedor
1500W12
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen.
- Construcción de acero inoxidable 316L resistente a productos químicos.
- Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
- Puntas para su uso con Cámaras de Muestreo de Tipo 1 o Tipo 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Punta de muestreo de manguito de dosis unitaria |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 1,2 mL |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 14,5 mm |