Learn More
Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
Código de producto. 15809271 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 mL
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15809271 45,5 mm 0,4 mL 6 mm cada uno
15809281 31,5 mm 1,4 mL 8 mm cada uno
15809291 11,5 mm 2,4 mL 8 mm cada uno
15819271 41,5 mm 0,5 mL 6 mm cada uno
15819281 29,5 mm 1,5 mL 8 mm cada uno
15819291 9,5 mm 2,5 mL 8 mm cada uno
15829271 38 mm 0,6 mL 6 mm cada uno
15829281 27,5 mm 1,6 mL 8 mm cada uno
15839271 34,5 mm 0,7 mL 6 mm cada uno
15839281 25,5 mm 1,7 mL 8 mm cada uno
15849271 30,5 mm 0,8 mL 6 mm cada uno
15849281 23,5 mm 1,8 mL 8 mm cada uno
15859271 26,5 mm 0,9 mL 6 mm cada uno
15859281 21,5 mm 1,9 mL 8 mm cada uno
15869271 22,5 mm 1,0 mL 6 mm cada uno
15869281 19,5 mm 2 mL 8 mm cada uno
15879261 54 mm 0,1 mL 6 mm cada uno
15879271 18,5 mm 1,1 mL 6 mm cada uno
15879281 17,5 mm 2,1 mL 8 mm cada uno
15889261 52,5 mm 0,2 mL 6 mm cada uno
15889271 14,5 mm 1,2 mL 6 mm cada uno
15889281 15,5 mm 2,2 mL 8 mm cada uno
15899261 49 mm 0,3 mL 6 mm cada uno
15899271 35,5 mm 1,3 mL 8 mm cada uno
15899281 13,5 mm 2,3 mL 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 15809271 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1500W04
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Desarrollada para clientes que requieren muestras de dosis unitarias precisas en volúmenes pequeños. La Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria Sampling Systems™ es ideal para su uso con una amplia gama de polvos y gránulos de flujo li
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen.
  • Construcción de acero inoxidable 316L resistente a productos químicos.
  • Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
  • Puntas para su uso con Cámaras de Muestreo de Tipo 1 o Tipo 2
Especificaciones
Tipo de producto Punta de muestreo de manguito de dosis unitaria
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 0,4 mL
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 45,5 mm