Learn More
Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras PowderThief de 32 mm de Diámetro
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Una amplia gama de tamaños de muestras
- Una amplia gama de longitudes de muestras
- Facilidad de uso:
- Gama de puntas que permiten que un solo tomamuestras se utilice para muestrear con precisión un rango de volúmenes diferentes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Punta |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvo |
| Diámetro (métrico) | 32 mm |