Learn More
Sampling Systems™ Punta para Tomamuestras PowderThief de 32 mm de Diámetro
Código de producto. 15156852 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15156852 20 mL cada uno
15186852 25 mL cada uno
15186862 50 mL cada uno
15879201 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15156852 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1030DT20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química y alimentaria de todo el mundo. La Punta para Tomamuestras PowderThief de 32 mm de Diámetro Sampling Systems™ permite utilizar un único tomamuestras para muestrear con precisión una gama
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Gama de puntas que permiten que un solo tomamuestras se utilice para muestrear con precisión un rango de volúmenes diferentes
Spezifikation
Tipo de producto Punta
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvo
Diámetro (métrico) 32 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.