Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 10 μl
Código de producto. 13427499 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13427499 10 μL paquete de 19200
1 options
Código de producto. 13427499 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor VT38410ULSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4835.00€
    4018.56€ / paquete de 19200
    Ahorro 816.44€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Compatibles con sistemas automatizados de manipulación de líquidos. Las puntas de automatización Axygen™ para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 10 μl son puntas de pipetas no estériles y sin filtro en gradillas de 384 pocillos. Construidas de polipropileno transparente bajo estrictos controles para garantizar la calidad. La caja incluye 50 gradillas (19.200 puntas).
  • Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
  • Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Gradillas de 384 pocillos de puntas de 10 μl de pipeta no estériles y sin filtro
  • Compatibles con Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo 384ST, 96ST y 16ST
Información de órdenes
La cantidad mínima de pedido es 10 cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Apirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización, Redondo
Para utilizar con (equipo) Agilent/Velocity VPrep 16º, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST