Learn More
Tioxolone, MedChemExpress
Description
Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tioxolone |
| CAS | 4991-65-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H4O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.64 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1OC2=CC(O)=CC=C2S1 |
| Peso molecular (g/mol) | 168.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.17 |
| Show More |