Learn More
Impureza E de tiotropio EP, Mikromol™
Descripción
Impureza E de tiotropio EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| CAS | 26447-85-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H10 O3 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. E (EP), Tiotropium Bromide Imp. E (EP), Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity E, Tiotropium Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O3S2/c1-14-10(12)11(13,8-4-2-6-15-8)9-5-3-7-16-9/h2-7,13H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)(c1cccs1)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | metil 2-hidroxi-2,2-ditiofen-2-ilacetato |
| Mostrar más |