Learn More
Impureza B de tiotropio EP Mikromol™
Descripción
Impureza B de tiotropio EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)nonan-7-yl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| CAS | 136310-64-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)nonan-7-yl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate, 2-Thiopheneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-2-thienyl-, 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-7-[(Hydroxydi(2-thienyl)acetyl)oxy]-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0]nonane, Di(2-thienyl)glycolic acid scopine ester, Dithienylglycolic acid scopine ester, N-Demethyl tiotropium, Scopine di(2-thienylglycolate), Scopine hydroxydi(2-thienyl)acetate, 2-Thiopheneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-2-thienyl-, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp B (EP), Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity B, Tiotropium Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-11-8-10(9-12(19)16-15(11)23-16)22-17(20)18(21,13-4-2-6-24-13)14-5-3-7-25-14/h2-7,10-12,15-16,21H,8-9H2,1H3/t10-,11-,12+,15-,16+ |
| SMILES | CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5 |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ilo 2-Hidroxi-2,2-ditiofen-2-ilacetato |
| Mostrar más |