Learn More
Bromuro de tiotropio monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30462340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462340 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462340 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1293.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiotropium bromide hydrate
CAS 139404-48-1
Nombres de analitos o componentes Tiotropium bromide hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N O4 S2 . Br . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiotropium Bromide Monohydrate, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Tiotropium bromide hydrate, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11-,12-,13+,16-,17+;;
Tipo de solución Neat
SMILES O.[Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5
Nombre IUPAC bromuro de (1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-hidroxi-2,2-di(tiofen-2-il)acetoxi)-9,9-dimetil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-9-io hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 490.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.0279 g/mol