Learn More
Tiotropium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16463317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463317 50 mg 50 miligramos
16437256 100 mg 100 miligramos
16427308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17360
MedChemExpress Tiotropium Bromide (BA679 BR) is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist that blocks the binding of the acetylcholine ligand and subsequent opening of the ligand-gated ion channel.
Tiotropium Bromide (BA679 BR) is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist that blocks the binding of the acetylcholine ligand and subsequent opening of the ligand-gated ion channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiotropium Bromide
Forma física Powder
CAS 136310-93-5
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22BrNO4S2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BA679 BR
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.50 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (52.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=CS1)(O)C2=CC=CS2)O[C@H]3C[C@H]([N+]4(C)C)[C@@H]5O[C@@H]5[C@H]4C3.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 472.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.42
Porcentaje de pureza 95.0%