Learn More
Bromuro de tiotropio EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30051963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051963 25 mg 25 miligramos
17963756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051963 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1293.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bromuro de tiotropio EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Nombres de analitos o componentes Dithiophen-2-ylmethanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 O S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
Nombre IUPAC ditiofen-2-ilmetanona
Peso molecular (g/mol) 194.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193,986 g/mol