Learn More
Tocris Bioscience™ Bromuro de tiotropio
Descrizione
Tiotropium bromide is a potent muscarinic receptor antagonist. Inhibits electrical field stimulation-induced contraction of guinea pig trachea in vitro (IC50 = 0.17 nM). Induces smooth muscle relaxation and bronchodilation.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide |
| CAS | 136310-93-5 |
| Sinónimo | Ba 679 BR |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Non-selective mAChR Antagonists |
| Fórmula molecular | C19H22BrNO4S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.42 |
| Pureza | >98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?