Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de tiotropio
Código de producto. 17241242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241242 1 g 1 g
17251242 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466520010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139404-48-1
Fórmula molecular C19H22BrNO4S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromuro de tiotropio
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad aq. Soln.: Ligeramente soluble.
Punto de fusión De 218,0 °C a 220,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.41
Clave InChI DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC (1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Peso molecular (g/mol) 472.41