Learn More
Tocris Bioscience™ Tiotidine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001133 10 mg 10 miligramos
30001134 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001133 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0826/10
Potent, selective H2 antagonist
Potent histamine H2-receptor antagonist with negligible activity against H1- and H3- receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69014-14-8
Fórmula molecular C10H16N8S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiotidine
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.41
Pureza >99%
Peso molecular 312.414