Learn More
Tiopronina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiopronin |
| CAS | 1953-02-2 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O3 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Tiopronin, 2-(2-Sulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8) |
| SMILES | CC(S)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-sulfanilpropanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 163.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0303 |