Learn More
Tiopronin, MedChemExpress
Código de producto. 16448266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0373
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Tiopronin is a diffusible antioxidant, an antidote to heavy metal poisoning and a radioprotective agent. Tiopronin can control the rate of cystine precipitation and excretion and has the potential for cystinuria, rheumatoid arthritis and hepatic disorders.
Tiopronin is a diffusible antioxidant, an antidote to heavy metal poisoning and a radioprotective agent. Tiopronin can control the rate of cystine precipitation and excretion and has the potential for cystinuria, rheumatoid arthritis and hepatic disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiopronin
Forma física Solid
CAS 2-2-1953
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9NO3S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (612.78 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (612.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C(S)C)=O
Peso molecular (g/mol) 163.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.19
Porcentaje de pureza 98.0%