Learn More
Disulfuro de tiopronina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiopronin Disulfide |
| CAS | 21269-37-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O6 S2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Glycine','N,N'-[dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis-, Glycine','N,N'-[dithiobis(ethylidenecarbonyl)]di- (8CI), N,N'-[Dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis[glycine], 2,2'-Dithiobis(propionylglycine), 2-Mercaptopropionylglycine disulfide, Oxidized 2-mercaptopropionylglycine, Tiopronin disulfideN,N'-[Dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bisglycine, N,N'-[Dithiobis(ethylidenecarbonyl)]diglycine, 2,2'-Dithiobis(propionylglycine), Oxidized 2-Mercaptopropionylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(9(17)11-3-7(13)14)19-20-6(2)10(18)12-4-8(15)16/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,17)(H,12,18)(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | CC(SSC(C)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[[1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]disulfanil]propanoilamino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 324.374 |
| Mostrar más |