Learn More
Tioconazol, TRC
Código de producto. 30456657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30456657 10 g
30450805 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44468010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65899-73-2
Fórmula molecular C16 H13 Cl3 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 387.71
Sinónimo Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
Nombre IUPAC 1-[2-[(2-clorotiofeno-3il)metaxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tioconazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.9814