Learn More
Tioconazol, Mikromol™
Código de producto. 17971466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971466 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17971466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1307.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tioconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tioconazole
CAS 65899-73-2
Nombres de analitos o componentes Tioconazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H13 Cl3 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-[(2-clorotiofen-3-il)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 387.71
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385,9814 g/mol