Learn More
Tioconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16458448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458448 10 g 10 g
16440878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0319
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tioconazole (UK-20349) is an antifungal imidazole derivative with broad spectrum activity. Tioconazole has inhibitory active aginst several dermatophytes and several yeasts with MIC50s <3.12 mg/L and <9 mg/L, respectively.
Tioconazole (UK-20349) is an antifungal imidazole derivative with broad spectrum activity. Tioconazole has inhibitory active aginst several dermatophytes and several yeasts with MIC50s <3.12 mg/L and <9 mg/L, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tioconazole
Forma física Powder
CAS 65899-73-2
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13Cl3N2OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo UK-20349
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (644.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C(OCC2=C(Cl)SC=C2)CN3C=CN=C3)C(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 387.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.71
Porcentaje de pureza 99.8%