Learn More
Thermo Scientific™ Tioconazole, 98+%
Potent inhibitor of cytochrome-P450
120.00€ - 180.00€
| ensayo | ≥98% |
|---|---|
| CAS | 65899-73-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.71g/mol |
| Sinónimo | Thioconazole |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | Potent inhibitor of cytochrome-P450 |
| Descripción | White to Off-white |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15453229
|
Thermo Scientific™
J60459.03 |
1 g |
120.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15463229
|
Thermo Scientific™
J60459.06 |
5 g |
180.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| ≥98% | |
| 387.71g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white |
| 65899-73-2 | |
| Thioconazole | |
| Potent inhibitor of cytochrome-P450 |
Especificaciones
| White to Off-white | |
| Potent inhibitor of cytochrome-P450 | |
| 65899-73-2 | |
| 387.71g/mol |
| Powder | |
| ≥98% | |
| C16H13Cl3N2OS | |
| Thioconazole |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 265-973-8
Recommended Storage : Ambient temperatures