Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tioconazole, 98+%
Código de producto. 15463229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463229 5 g 5 g
15453229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463229 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60459.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Potent inhibitor of cytochrome-P450 | CAS: 65899-73-2 | C16H13Cl3N2OS
Potent inhibitor of cytochrome-P450
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65899-73-2
Fórmula molecular C16H13Cl3N2OS
Sinónimo Thioconazole
Especificaciones
Cantidad 5 g
Descripción Blanco a blanquecino
Formato Powder
Para utilizar con (aplicación) Potent inhibitor of cytochrome-P450
ensayo ≥98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.71g/mol
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder