Learn More
Tioclomarol, TRC
Código de producto. 30456854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456854 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30456854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44465010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tioclomarol
CAS 22619-35-8
Fórmula molecular C22 H16 Cl2 O4 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one','3-[3-(4-chlorophenyl)-1-(5-chloro-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-, Coumarin','3-[5-chloro-α-(p-chloro-β-hydroxyphenethyl)-2-thenyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4-Chlorophenyl)-1-(5-chloro-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Apegmone, Tioclomarol
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16Cl2O4S/c23-13-7-5-12(6-8-13)16(25)11-15(18-9-10-19(24)29-18)20-21(26)14-3-1-2-4-17(14)28-22(20)27/h1-10,15-16,25-26H,11H2
SMILES OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)s3)c4ccc(Cl)cc4
Nombre IUPAC 3-[3-(4-clorofenil)-1-(5-clorotiofen-2-il)-3-hidroxipropil]-4-hidroxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 447.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0146