Learn More
Tiocarbazil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313678 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313678 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17585000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiocarbazil
CAS 36756-79-3
Nombres de analitos o componentes Tiocarbazil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NOS/c1-5-13(3)17(14(4)6-2)16(18)19-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14H,5-6,12H2,1-4H3
SMILES CCC(C)N(C(C)CC)C(=O)SCc1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-di(butan-2-il)carbamotioato de S-bencilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 279.44
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1657 g/mol