Learn More
Lovibond™ Prueba en tubo de nitrógeno total Tintometer™, de 0,5 a 14 mg/l y de 14 a 140 mg/l
Código de producto. 15312055
Change view
Click to view available options
temp:
0,5 a 14 mg/l, 14 a 140 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
15312055 0,5 a 14 mg/l, 14 a 140 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 15312055 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2420703
Utilice estas pruebas con kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
  • Pruebas en tubo de nitrato 24 (polvo, reactivo líquido)
  • Parámetro: Nitrógeno total
  • Método: 2,6-dimetilfenol
  • Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas
  • Incluye:
  • Tubo de calibración - 2 ct.
  • Solución de nitrato -111 - 7 ml
  • Nitrógeno total para reactivo de digestión - 4,5 g
  • Nitrógeno total para reactivo de compensación - 1,5 g
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Incluye Tubo de calibración - 2 ct., solución de nitrato-111 - 7 ml, nitrógeno total para reactivo de digestión - 4,5 g, nitrógeno total para reactivo de compensación - 1,5 g
Nº de pruebas 24
temp 0,5 a 14 mg/l, 14 a 140 mg/l
Método de prueba 2,6-dimetilfenol
Tipo Prueba en tubo de nitrógeno total
compliance-icons
Nombre del producto
  • nitrate/total nitrogen, nitrate DMP LR, total nitrogen DMP LR/HR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, phosphoric acid