Learn More
Lovibond™ Medidor portátil todo en uno SensoDirect 150 Tintometer™, pH/Oxi
Descripción
- Incluye:
- Conjunto SensoDirect 150 pH/instrumento Oxi
- Baterías
- Electrodo de pH
- Sonda de temperatura
- Sensor de oxígeno
- Conjunto de tampones de pH con pH 4 y pH 7
- Electrolito
- Cabezal de membrana
- Manual de instrucciones
- Hoja de garantía en caso
- Características
- pH, oxígeno disuelto, temperatura °C/°F
- Todo en uno
- Registro de datos en tiempo real
- Carcasa protectora
- RS232/USB
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (pH) | De 0 a 14 de pH, ± 0,02 de pH + 2 dígitos |
| Exactitud (mV) | De 0 a 1999 mV, 1 mV |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,8 °C |
| Tipo | Conjunto SensoDirect 150 pH/Oxi |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 120 x 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide pH/Redox, oxígeno disuelto y conductividad/TDS |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 a 200 µS |
| Intervalo (mV) | mV a 1999 mV a 1999 mV |
| Intervalo (TDS) | De 0 a 132 000 ppm |
| Mostrar más |