Learn More
Lovibond™ Comprimidos de yoduro de potasio Tintometer™
Descripción
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de go
- Comprimidos de yoduro de potasio
- Disponible en frascos de 100 y 250
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros |
| Cantidad | 250 pastillas |
| Tipo | Comprimidos de yoduro de potasio |