Learn More
Lovibond™ Prueba en tubo de fosfato total LR Tintometer™, de 1,5 a 20 mg/l y de 5 a 60 mg/l
Código de producto. 15382045
Change view
Click to view available options
temp:
De 1,5 a 20 mg/l y de 5 a 60 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
15382045 De 1,5 a 20 mg/l y de 5 a 60 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 15382045 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2420700
Utilice estas pruebas con kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
  • Parámetro: Fosfato total
  • Método: Ácido fosfomolíbdico
  • Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas
  • Caja de 24
  • Incluye:
  • Tubo de reacción, LR
  • Fosfato-101
  • 2 tubos de calibración
  • Solución de fosfato-102
  • Reactivo de fosfato-103
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Incluye Tubo de reacción, LR, fosfato-101, tubo de calibración - 2 ct., solución de fosfato-102, reactivo de fosfato-103
Nº de pruebas 24
temp De 1,5 a 20 mg/l y de 5 a 60 mg/l
Método de prueba Ácido fosfomolíbdico
Tipo Prueba en tubo de fosfato total LR
compliance-icons
Nombre del producto
  • total phosphate HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric aicd