Learn More
Lovibond™ Comprimidos de hierro de intervalo bajo Tintometer™
Código de producto. 15321835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15321835 250 pastillas paquete de 250
1 options
Código de producto. 15321835 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 515371BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    99.06€ / paquete de 250
    Ahorro 106.94€
    51% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de go
  • El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
  • Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
  • Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
  • El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
  • Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
  • Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
  • No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
  • Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Reactivos en comprimidos para fotometría
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Cantidad 250 pastillas
Tipo Comprimidos de hierro de intervalo bajo
compliance-icons
Nombre del producto
  • X250 IRON LR TABLETS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid, calciumthioglycolate trihydrate, disodium 4,4'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-di